Key Documents
551279
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C3H2N2(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
193-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H9ClN2O/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-5-3-2-4-8(9)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
CWESERWNUIUBJU-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)-3-methylchromeno[2,3-c]pyrazol-4(1H)-one, a heterocyclic analog of xanthone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
(2-Chlorophenyl)-3-methylchromeno [2, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one.
Batezila G and Holzer W.
Molbank, 2010(1), M661-M661 (2010)