Principaux documents
55087
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinaldonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Beilstein:
473250
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2ccc(nc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)12-8/h1-5,13H
Clé InChI
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile may be used in the preparation of 8-hydroxy-2-quinolinemethylamine, a reagent to generate peptoid oligomers.
Autres remarques
Building block for preparing chelating agents
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Heterocyclic amines for the construction of peptoid oligomers bearing multi-dentate ligands.
Maayan G, et al.
Tetrahedron Letters, 49(2), 335-338 (2008)
C. Moberg et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 810-810 (1988)
Vladimir Majerciak et al.
Journal of virology, 93(2) (2018-10-26)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous human pathogen associated with Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. Although the EBV genome harbors more than a hundred genes, a full transcription map with EBV polyadenylation profiles remains unknown. To elucidate the 3' ends