Principaux documents
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
5 G
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
231 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
Clé InChI
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable