550698
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
>90%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
86 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10(2)12-8-7-9-13(11(3)4)14(12)15(5)6/h7-11H,1-6H3
Clé InChI
ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter