Principaux documents
549940
Sigma-Aldrich
6-Chlorohexanoyl chloride
96%
5 G
422,00 €
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
422,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)5COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4640 (lit.)
Densité
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES 
ClCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H10Cl2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
Clé InChI
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Chlorohexanoyl chloride may be used in the following processes:
  • Preparation of tert-butyl-N-(2-(6-chlorovaleryl)phenyl)carbamate, an intermediate for synthesizing the ketone analog of 2-amino-N-(4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)-butyl)benzamide hydrochloride.[1]
  • Preparation of (S)-(-)6-chlorohexanoic acid (2-methoxymethylpyrrolidin-1-yl)amide, a precursor for synthesizing 2-alkyl-substituted lactones.[2]
  • Deprotection and acylation of the pendant nitrogen during the preparation of a new cryptand with hydroxamate moiety that can bind with tribasic cations.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Analogues of the potential antipsychotic agent 1192U90: amide modifications.
Navas III F, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6(6), 811-823 (1998)
Enantioselective Synthesis of 2-Substituted 6-and 7-Membered Lactones via a-Alkylation of Lactone Hydrazones.
Enders D, et al.
Synthesis, 1995(08), 947-951 (1995)