Principaux documents
549924
Sigma-Aldrich
Glycidyl methyl ether, polymer-bound
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Epoxide resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
3.0 mmol/g loading
Taille des particules
50-90 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable