Principaux documents
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.30
Beilstein:
3202230
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
Pf
102-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Informations légales
Product of Onyx Scientific, U.K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable