Principaux documents
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
Synonyme(s) :
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
5 G
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
153,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Beilstein:
3198945
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
Pf
87-90 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
Clé InChI
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable