Documents
546771
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodofluorene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
216-218 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Clé InChI
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable