Principaux documents
545643
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-heptenoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)