242373
Methyl 3-bromopropionate
97%
81,90 €
About This Item
81,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup