545198
Cucurbit[5]uril hydrate
contains acid of crystalization
121,00 €
About This Item
121,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
Contient
acid of crystalization
Solubilité
aqueous acid: soluble
saline: soluble
sugar solution: soluble
Chaîne SMILES
O.Cl.[Cl-].[K+].O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN1C%15C2N%16CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%15C%16=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C30H30N20O10.2ClH.K.H2O/c51-21-31-1-32-12-14-36(22(32)52)4-40-16-18-44(26(40)56)8-48-20-19-47(29(48)59)7-43-17-15-39(25(43)55)3-35(21)13-11(31)33-2-34(12)24(54)38(14)6-42(16)28(58)46(18)10-50(20)30(60)49(19)9-45(17)27(57)41(15)5-37(13)23(33)53;;;;/h11-20H,1-10H2;2*1H;;1H2/q;;;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19-,20+;;;;
Clé InChI
VIWLZIOPOSWHFW-DVJLYPCZSA-M
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable