Principaux documents
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-2-hexyne
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Composition
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Clé InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Free radical polymerization initiator.
Pictogrammes
Exploding BombFlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C