Principaux documents
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonyme(s) :
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
500 ML
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
144,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H10[OOC(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Composition
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Concentration
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Indice de réfraction
n20/D 1.435
Pf
65 °C (SADT)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
Clé InChI
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization initiator.
Informations légales
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :