544108
1H-Tetrazole-5-acetic acid
96%
115,00 €
About This Item
115,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
180-183 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H4N4O2/c8-3(9)1-2-4-6-7-5-2/h1H2,(H,8,9)(H,4,5,6,7)
Clé InChI
JUNAPQMUUHSYOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable