Documents
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
200-521-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>225 °C
Puissance
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
149-152 °C
Solubilité
280 g/L
Densité
1.138 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
Clé InChI
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable