Principaux documents
543098
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
143.5-148.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine may be used to synthesize 1-[[(3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinyl)imino]-methylenyl]-2-naphthalenol[1] and 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridone.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hyperconjugation. III. Relative rates of bromination of twelve monoalkylbenzenes
Berliner E and Berliner F
Journal of the American Chemical Society, 71.4, 1195-1200 (1949)
Synthesis and characterization of new bis (1-aryliminomethylenylnaphthalen-2-oxy) nickel complexes and their catalytic behavior for vinyl polymerization of norbornene
Chang F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689.5, 936- 946 (2004)