Principaux documents
542806
Sigma-Aldrich
4-Pyridylamidoxime
97%
Synonyme(s) :
Isonicotinamide oxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
128-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
oxime
Chaîne SMILES 
N\C(=N/O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Clé InChI
ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of substituted α-1,2,4-oxadiazolo esters.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A 'one-pot'synthesis of a-1, 2, 4-oxadiazolo esters from malonic diesters and amidoximes under solvent-free conditions.
Du W, et al.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4271-4274 (2006)