Principaux documents
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
technical, ≥94% (GC)
Synonyme(s) :
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyl iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4F7I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
≥94% (GC)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
Clé InChI
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter