Principaux documents
541273
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.BrH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WAKJCJJTVRCONB-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke ® Metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup