541087
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
127-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
APHYVLPIZUVDTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable