540471
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
Densité
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
Clé InChI
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter