Principaux documents
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
5 G
47,90 €
25 G
110,00 €
47,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,90 €
25 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH2C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.59
Beilstein:
912446
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Pf
32-34 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol