540242
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Propylene glycerol, (R)-(−)-Propylene glycol
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Activité optique
[α]20/D −16.5°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCActive Filters