Documents
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
191-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
Clé InChI
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable