15485
N-Boc-p-phenylenediamine
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, tert-Butyl-4-aminophenylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Boc
amine
Chaîne SMILES
NC1=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A reactant to prepare perylene monoimide-based dyes for dye-sensitized solar cell applications.
- A starting material to synthesize covalent organic frameworks, which are used as proton exchange membranes for hydrogen fuel cell applications.
- A reactant in the synthesis of bestatin derived hydroxamic acids as potent pan-HDAC inhibitors.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves