538493
cis-2-Hexene
95%
Synonyme(s) :
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
47,90 €
About This Item
47,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Densité
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
Clé InChI
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup