Principaux documents
477001
Sigma-Aldrich
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
10 G
157,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
157,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
969179
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pb
67-69 °C (lit.)
Densité
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The product is a mixture of cis- and trans-2-hexene. 1-hexene undergoes isomerization on 6080-mesh ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolite to form cis- and trans-2-hexene as the predominant products.[1]
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)