Principaux documents
538442
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
252-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Sc1nc2cccc(Cl)c2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H,9,11)
Clé InChI
XXRDNTGJMQMSLW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole is also known as 7-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione [IUPAC name]. It can be synthesized by employing 6-chloro-2-aminophenol (an o-aminophenol) as a starting reagent.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Benzoxazole derivatives. I. 2-mercaptobenzoxazoles
Katz L and Cohen MS.
The Journal of Organic Chemistry, 19.5, 758-766 (1954)