Documents
699993
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzoxazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
2-Mercapto-5-methoxybenzo[d]oxazole, 5-Methoxy-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
218-223 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
Clé InChI
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable