Principaux documents
536539
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(bromomethyl)-2-(2′-ethylhexyloxy)-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-[(2-ethylhexyl)oxy]-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)benzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2-Methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-bis(bromomethyl)benzene
1 G
244,00 €
244,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
244,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
244,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
Clé InChI
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Caractéristiques et avantages
This bis(bromomethyl)monomer was found to give higher yields of MEH-PPV with higher molecular weights and narrower polydispersities than the corresponding bis(chloromethyl)monomer.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)