536245
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D −10°, c = 1 in methanol
Pf
102-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Clé InChI
GHGRKHAVPBZSIH-KJFJCRTCSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable