Principaux documents
536172
Sigma-Aldrich
Propane
99.5%
Synonyme(s) :
n-Propane, Propane gas
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.10
Beilstein:
1730718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 536172 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Essai
99.5%
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
pb
-42.1 °C (lit.)
Pf
-188 °C (lit.)
Densité
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Propane is an aliphatic hydrocarbon obtained during the oil and natural gas processing. It is generally used as a fuel in automobiles and LPG. It serves as a raw material for the modern chemical industry.[1][2]
Application
Propane can be used as:
  • A substrate in the study of oxidative dehydrogenation using carbon nanofiber-based catalysts[3] and zeolite catalysts.[4]
  • A component of a binary system along with CO2 to study the solubility of some fat-soluble vitamins.[5]
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
The impact of shale gas in the chemical industry
Siirola JJ
AIChE Journal, 60(3), 810-819 (2014)
Oxidative dehydrogenation of propane on zeolite catalysts
Kubacka A, et al.
Catalysis Today, 61(1-4), 343-352 (2000)
Oxidative dehydrogenation of propane over catalysts based on carbon nanofibers
Sui Z, et al.
Catalysis Today, 106(1-4), 90-94 (2005)
Phase equilibria of the vitamins D2, D3 and K3 in binary systems with CO2 and propane
Knez Z, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 20(2), 131-144 (2001)
Propane to light olefins by one-pot cascade and series reactions
Jun J, et al.
Chemical Engineering Journal, 377, 120114-120114 (2019)