Principaux documents
535656
Sigma-Aldrich
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
138-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
Clé InChI
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable