Documents
533475
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-5-pyridyl)methylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Cl2NZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.992 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN.ClH.Zn/c1-5-2-3-6(7)8-4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LZKBDZYNYMRVHH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup