532207
2-Chloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter