Principaux documents
531618
Sigma-Aldrich
Vinyl isocyanate
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4190 (lit.)
pb
39-40 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CN=C=O
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-3-5/h2H,1H2
Clé InChI
WARQUFORVQESFF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves