Principaux documents
531006
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3CC6H4]2IC6H4(SO3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Essai
≥99% trace metals basis
Pf
237-240 °C (lit.)
Solubilité
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~10%
λmax
202 nm
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)c2ccc([I+]c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26I.C7H8O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-14H,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable