Principaux documents
529621
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2NiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: nickel
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Application
Ni(PPh3)2Cl2 may be used to undertake nickel assisted phosphination of biaryl O,N triflates with chlorodiphenylphosphine.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chelating Retardation Effect in Nickel Assisted Phosphination: Syntheses of Atropisomeric P,N Ligands
Kwong FY, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8893-8899 (2000)
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.