529060
3-Chloro-5-fluoroanisole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
XPZBNEWAZPZUHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter