Documents
528862
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-dimethylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(CH3)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
43-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-4,6-dimethylaniline may be used in the synthesis of 2-phenoxy-4,6-dimethylaniline and (4aR,9aR)-4a,6,8-trimethyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Using intelligent/random library screening to design focused libraries for the optimization of homogeneous catalysts: Ullmann ether formation.
Fagan PJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(21), 5043-5051 (2000)
Palladium-catalyzed gamma-arylation of beta,gamma-unsaturated ketones: application to a one-pot synthesis of tricyclic indolines.
Alan M Hyde et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(1), 177-180 (2007-11-23)