Principaux documents
528781
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
50-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-5-8(10(11)13-3)6-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate can be prepared by reacting diazomethane with 3-methoxy-4-methylbenzoic acid in ether.[1]
Conditionnement
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate may be used in the synthesis of 3-methoxy-4-methylbenzyl alcohol[1] and zafirlukast.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of (?)-heritol, a sesquiterpene lactone belonging to the aromatic cadinane group.
Irie H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38(7), 1852-1856 (1990)
Synthesis of Zafirlukast.
Wei LI and Qi N.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 8, 001-001 (2004)