Documents
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
Synonyme(s) :
H Acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.29 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
85%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
Clé InChI
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable