528595
2,6-Diethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
131-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1cccc(OCC)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-6-5-7-9(15-4-2)10(8)11(12)13/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
XUIVSLVJEQVKLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable