Principaux documents
638285
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
5 G
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
81-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
Clé InChI
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves