Principaux documents
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Synonyme(s) :
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]hexene, 2,2′-[(1Z)-1-Butyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
292 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
Clé InChI
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves