Principaux documents
556580
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid
≥95%
5 G
42,20 €
10 G
71,30 €
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
42,20 €
10 G
71,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OB(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H13BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6,8-9H,1-5H2
Clé InChI
XDRVAZAFNWDVOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • HF-free synthesis of tetrabutylammonium trifluoroborates
  • Cross-coupling with aromatic amines
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mirei Shou et al.
Chirality, 27(7), 417-421 (2015-05-23)
Three aldohexoses, glucose, galactose, and mannose, and three aldopentoses, arabinose, xylose, and ribose, were derivatized with L-tryptophanamide (L-TrpNH2 ) under alkaline conditions. Using a basic mobile phase (pH 9.2), the three aldohexoses or the three aldopentoses were simultaneously enantioseparated, respectively, but