525286
Sucrose acetate isobutyrate solution
90 wt. % in denatured ethanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
Concentration
90 wt. % in denatured ethanol
Point d'ébullition
105 °C
Densité
1.1 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)C(=O)OC[C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C)O[C@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@H]2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Clé InChI
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15.9 °C - closed cup