Documents
521027
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(2E)-2-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octenylboronic acid, trans-1-Octenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C8H17BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h7-8,10-11H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
RBTAJLKAPFBZDQ-BQYQJAHWSA-N
Application
Reactant for:
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Enantioselective conjugate addition catalyzed by acyltartaric acids
  • Copper-mediated oxidative cross-coupling reactions
  • Diastereoselective domino Heck-Suzuki reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable