520845
Palladium sur charbon
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix carbon powder, wet support
Synonyme(s) :
Escat™ 11, Pd/C
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Matrice
carbon powder, wet support
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Réaction de Stille
- Réactions d'hydrogénation
- Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
- Désoxygénation
- Réactions d'oxydation
- Réactions de couplage
- a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
- a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
- an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
- a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
- in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
- a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable